Learn More
Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate, TRC
Codice prodotto. 30376514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376514 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4442101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Formula molecolare C10 H23 O5 P
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
IUPAC Name 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 254.26
Peso formulazione 254.1283