Learn More
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate, 97%
Codice prodotto. 10621952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621952 1 g Bottiglia in vetro 1g
10135683 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621952 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332220010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 203192-98-7 | C6H17NO3P | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 203192-98-7
Formula molecolare C6H17NO3P
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00800256
InChI Key JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
PubChem CID 2733595
IUPAC Name 2-diethoxyphosphorylethanamine;oxalic acid
SMILES CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Punto di fusione 135.0°C to 141.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 271.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.