Learn More
Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10541123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10541123 10 g 10g
10347404 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10541123 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00828EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 121823-85-6
Formula molecolare C13H24O4
Molecular Weight (g/mol) 244.33
Numero MDL MFCD00053035
InChI Key LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 233614
IUPAC Name diethyl 2-methyl-2-(3-methylbutyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Sinonimo diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Peso formulazione 244.33
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche