Learn More
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate, 96%
Codice prodotto. 10764821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764821 5 g Bottiglia in vetro 5g
10607294 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123690050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For C-C Bond Formation (Olefination) | CAS: 1067-71-6 | C7H19O4P | 198.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-71-6
Formula molecolare C7H19O4P
Molecular Weight (g/mol) 198.2
Numero MDL MFCD00044728
InChI Key RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC Name 1-diethoxyphosphorylpropan-2-one
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2P(=O)(OCH2CH3)2
Indice di rifrazione 1.4325 to 1.4355
Quantità 5 g
Fieser 13,255
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 198.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid