Learn More
Diethyl 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Mikromol™
Codice prodotto. 17943656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17943656 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1317.190025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Nomi componenti o analita Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 254.1267 g/mol