Learn More
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate, 95%, stabilized with max. 1% w/w Na2CO3
Codice prodotto. 10377901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10377901 5 g Bottiglia in vetro 5g
10387181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10492835 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10377901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 346930050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15110-17-5 | C11H25O5P | 268.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15110-17-5
Formula molecolare C11H25O5P
Molecular Weight (g/mol) 268.29
Numero MDL MFCD00800259
InChI Key WKPXMGJOGYEGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 3,3-diethoxypropyl phosphonate, diethyl 3,3-diethoxypropylphosphonate, phosphonic acid, p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester, 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-propane, 3-diethoxyphosphoryl propanaldehyde diethyl acetal, phosphonic acid,p-3,3-diethoxypropyl-, diethyl ester
PubChem CID 328856
IUPAC Name 3-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxypropane
SMILES CCOC(CCP(=O)(OCC)OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (3, 3-diethoxypropyl)phosphonate
Nota nome Stabilized with max.1% (w/w) Na2CO3
Colore Orange to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4320
Quantità 5 g
Stabilizzatore 1% max. Na2CO3
Peso formulazione 268.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.