Learn More
Diethyl 3,4-furandicarboxylate, 95%
Codice prodotto. 10658824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10658824 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10658824 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 30614-77-8 | C10H12O5 | 212.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 3, 4-furandicarboxylate
CAS 30614-77-8
Colore Colorless
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 155°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H12O5
Indice di rifrazione 1.4715 to 1.4735
Numero MDL MFCD00005349
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.14
Sinonimo diethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-furandicarboxylic acid, diethyl ester, 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate, furan-3,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 5-18-07-00053 beilstein handbook reference, zodfwnhyqarjlc-uhfffaoysa, 3,4-furandicarboxylicacid, 3,4-diethyl ester
InChI Key ZODFWNHYQARJLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=COC=C1C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl furan-3,4-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 212.20
PubChem CID 35399
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl 3,4-furandicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.