Learn More
Diethyl(3-pyridinyl)borane, Mikromol™
Codice prodotto. 30049610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049610 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3504.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl(3-pyridinyl)borane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Nomi componenti o analita Diethyl(3-pyridinyl)borane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H14 B N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI Formula InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC Name diethyl(3-pyridyl)borane
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Quantità 25 mg
Peso formulazione 147.1219 g/mol