Learn More
Diethyl 4,4-difluoropimelate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11345155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11345155 1 g 1g
15494137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345155 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31544.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22515-16-8
Formula molecolare C11H18F2O4
Molecular Weight (g/mol) 252.26
Numero MDL MFCD08146634
InChI Key XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
PubChem CID 10264195
IUPAC Name diethyl 4,4-difluoroheptanedioate
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 4,4-difluoropimelate
Punti di ebollizione 108°C (3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 1 g
Peso formulazione 252.26
Percent Purity 97%