Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl 4-aminobenzylphosphonate |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 90°C to 94°C |
| Colore | Beige to Brown |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C2H5O)2P(O)CH2C6H4NH2 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 243.24 |
| Vedi altri risultati |