Learn More
Diethyl 4-bromophenylmalonate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11306136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11306136 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11306136 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00148DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 4-bromophenylmalonate
CAS 93139-85-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H15BrO4
Quantità 1 g
Sinonimo diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester
InChI Key NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl 2-(4-bromophenyl)propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 315.163
PubChem CID 10519382
Peso formulazione 315.16
Percent Purity 95%