Learn More
Diethyl 4-methylbenzylphosphonate, 98+%
Codice prodotto. 11422208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422208 50 g 50g
11412208 10 g 10g
11432208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422208 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15190.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3762-25-2 | C12H19O3P | 242.255 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3762-25-2
Formula molecolare C12H19O3P
Molecular Weight (g/mol) 242.255
Numero MDL MFCD00041385
InChI Key QKGBKPZAXXBLJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 4-methylbenzylphosphonate, diethyl 4-methylbenzyl phosphonate, 4-methylbenzyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 4-methylphenyl methylphosphonate, diethoxy 4-methylphenyl methyl phosphino-1-one, acmc-209iuf, diethyl-4-methylbenzylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methylbenzene, phosphonic acid, 4-methylphenyl methyl-, diethyl ester
PubChem CID 3050
IUPAC Name 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-4-methylbenzene
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
Densità 1.07
Punti di ebollizione 146°C to 148°C (0.6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.496
Quantità 50 g
Beilstein 2940626
Peso formulazione 242.26
Percent Purity ≥98%