Learn More
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate, 98%
Codice prodotto. 10662012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662012 5 g Bottiglia in vetro 5g
10061761 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2609-49-6 | C11H16NO5P | 273.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2609-49-6
Formula molecolare C11H16NO5P
Molecular Weight (g/mol) 273.22
Numero MDL MFCD00047747
InChI Key FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256065
IUPAC Name 1-(diethoxyphosphorylmethyl)-4-nitrobenzene
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Colore Orange-Yellow to Red
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 151°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5220 to 1.526
Quantità 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Gravità specifica 1.24
Sinonimo diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Peso formulazione 273.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid