Learn More
Diethyl Acetamidomalonate, 99+%
Codice prodotto. 10766521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10766521 500 g Plastic bottle 500g
10676644 25 g Plastic bottle 25g
10365840 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10766521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113935000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1068-90-2
Formula molecolare C9H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 217.22
Numero MDL MFCD00009146
InChI Key ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC Name diethyl 2-acetamidopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl acetamidomalonate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 94°C to 97°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 185°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Quantità 500 g
Beilstein 04, II, 891
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 217.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl acetamidomalonate