Learn More
Diethyl acetylenedicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 10762491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10762491
Marca: Thermo Scientific Acros 296350250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762-21-0
Formula molecolare C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.17
Numero MDL MFCD00009186
InChI Key STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
IUPAC Name diethyl but-2-ynedioate
SMILES CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl acetylenedicarboxylate
Nota nome 97%
Punto di fusione 1.0°C to 3.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C to 110.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.4430
Quantità 25 g
Beilstein 02, 803
Fieser 01,244; 02,127
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,carbon tetr
Peso formulazione 170.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl acetylenedicarboxylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.