Learn More
Diethyl acetylsuccinate, 97+%
Codice prodotto. 11490168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490168 5 g 5g
11400178 25 g 25g
11410178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490168 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23744.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.233 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1115-30-6
Formula molecolare C10H16O5
Molecular Weight (g/mol) 216.233
Numero MDL MFCD00009157
InChI Key DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
IUPAC Name diethyl 2-acetylbutanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl acetylsuccinate
Punto di fusione -8°C
Densità 1.081
Punti di ebollizione 180°C to 183°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4346
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.23
Percent Purity ≥97%