Learn More
Diethyl adipate, 99%
Codice prodotto. 10625861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10625861
Marca: Thermo Scientific Acros 407171000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-28-6
Formula molecolare C10H18O4
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00009215
InChI Key VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
IUPAC Name diethyl hexanedioate
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl adipate
Punto di fusione -18.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2OCO(CH2)4COOCH3CH2
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 100 g
Beilstein 02, 652
Gravità specifica 1
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid