Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl allylphosphonate |
| Nota nome | 97% |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 97.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2 |
| Indice di rifrazione | 1.4325 to 1.4345 |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |