Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl benzylphosphonate |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0900g/mL |
| Punti di ebollizione | 106.0°C to 108.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C2H5O)2P(O)CH2C6H5 |
| Indice di rifrazione | 1.4950 to 1.4980 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl benzylphosphonate