Learn More
Diethyl (Boc-amino)malonate, TRC
Codice prodotto. 30376477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376477 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD443800500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (Boc-amino)malonate
CAS 102831-44-7
Formula molecolare C12 H21 N O6
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 275.3
Peso formulazione 275.1369