Learn More
Diethyl carbonate, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Diethyl carbonate |
| Punto di fusione | -43.0°C |
| Densità | 0.9750g/mL |
| Punti di ebollizione | 126.0°C to 128.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 33°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | (C2H5O)2CO |
| Indice di rifrazione | 1.3830 to 1.3850 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl carbonate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering