Learn More
Diethyl carbonate, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 11915161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 11915161
Marca: Thermo Scientific Acros 436130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-58-8
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Numero MDL MFCD00009107
InChI Key OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC Name diethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OCC
Specifikationer
Materiale o nome chimico Diethyl carbonate
Punto di fusione -43.0°C
Densità 0.9750g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 128.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (C2H5O)2CO
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850
Quantità 1 L
Indice di Merck 15,3835
Gravità specifica 0.975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.8g/L.
Viscosità 0.827 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl carbonate
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Faroangivelser
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.