Learn More
Diethyl carbonate, 99%, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 11925161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11925161 100 mL 100mL
11915161 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11925161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436131000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-58-8
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Numero MDL MFCD00009107
InChI Key OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC Name diethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl carbonate
Punto di fusione -43.0°C
Densità 0.9750g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 128.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (C2H5O)2CO
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3835
Gravità specifica 0.975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.8g/L.
Viscosità 0.827 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.