Learn More
Diethyl carbonate, 99%
Codice prodotto. 11935151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11935151 10 L Plastic drum 10L
10226523 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10030820 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10050750 1 L Bottiglia in vetro 1L
10570561 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11935151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114220100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-58-8
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Numero MDL MFCD00009107
InChI Key OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC Name diethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl carbonate
Punto di fusione -43.0°C
Densità 0.9750g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 128.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (C2H5O)2CO
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850
Quantità 10 L
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Indice di Merck 15,3835
Gravità specifica 0.975
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.8g/L
Viscosità 0.827 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.