Learn More
Diethyl Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30377912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377912 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Carbonate
CAS 105-58-8
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C5H10O3
Quantità 100 g
Sinonimo DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849
InChI Formula InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OCC
Molecular Weight (g/mol) 118.03
Peso formulazione 118.063
Percent Purity >95