Learn More
Diethyl Carbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Carbonate |
| CAS | 105-58-8 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C5H10O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.03 |
| Peso formulazione | 118.063 |
| Vedi altri risultati |