Learn More
Diethyl chloromalonate, 90%
Codice prodotto. 11905031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11905031 5 mL 5mL
11915031 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114230050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 14064-10-9 | C7H11ClO4 | 194.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14064-10-9
Formula molecolare C7H11ClO4
Molecular Weight (g/mol) 194.61
InChI Key WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl chloromalonate, diethyl 2-chloromalonate, ethyl chloromalonate, ethylmonochloromalonate, propanedioic acid, chloro-, diethyl ester, chloromalonic acid, diethyl ester, diethyl chloropropanedioate, malonic acid, chloro-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-chloropropanedioate, propanedioic acid, 2-chloro-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 84182
IUPAC Name diethyl 2-chloropropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl chloromalonate
Punto di fusione 221.0°C to 222.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2040g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Formula lineare C2H5O2CCH(Cl)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.204
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl chloromalonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.