Learn More
Diethyl Chloromalonate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diethyl Chloromalonate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 194.0346 |