Learn More
Diethyl (chloromethyl)phosphonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10193011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10193011 1 g Bottiglia in vetro 1g
10431402 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10193011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330650010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3167-63-3
Formula molecolare C5H12ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 186.57
Numero MDL MFCD00010189
InChI Key MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl chloromethyl phosphonate, diethyl chloromethylphosphonate, diethyl chloromethanephosphonate, phosphonic acid, chloromethyl-, diethyl ester, chloromethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-chloromethyl-, diethyl ester, chloromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-chloromethyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1cq3s
PubChem CID 76633
IUPAC Name 1-[chloromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
SMILES CCOP(=O)(CCl)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 109.0°C to 110.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.2
Peso formulazione 186.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.