Learn More
Diethyl chlorophosphite, 90%, tech., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10264040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264040 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10040820 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10264040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114250250
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-57-1
Formula molecolare C4H10ClO2P
Molecular Weight (g/mol) 156.55
Numero MDL MFCD00009074
InChI Key TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC Name chloro(diethoxy)phosphane
SMILES CCOP(OCC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl chlorophosphite
Nota nome tech., 90%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C to 155.0°C
Punto d'infiammabilità <1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2PCl
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4420
Quantità 25 mL
Fieser 01,248
Indice di Merck 15, 3144
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 156.55
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl chlorophosphite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.