Learn More
Diethyl chlorophosphite, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342357 25 g 25g
11332357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11342357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09919.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
Solubility
Soluble in DMSO and chloroform. Reacts with water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store away from air and strong bases. Incompatible with water, bases, active metals and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 589-57-1
Formula molecolare C4H10ClO2P
Molecular Weight (g/mol) 156.546
Numero MDL MFCD00009074
InChI Key TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC Name chloro(diethoxy)phosphane
SMILES CCOP(OCC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl chlorophosphite
Densità 1.082
Punti di ebollizione 153°C to 155°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.4375
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1098392
Sensibilità Air and moisture sensitive
Indice di Merck 14,3841
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO and chloroform. Reacts with water.
Peso formulazione 156.55
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl chlorophosphite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorochloridousacid, diethyl ester