Learn More
Diethyl cyanomethylphosphonate, 96%
Codice prodotto. 11905611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905611 250 g Bottiglia in vetro 250g
10325700 10 g Bottiglia in vetro 10g
10060830 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11905611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114272500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2537-48-6
Formula molecolare C6H12NO3P
Molecular Weight (g/mol) 177.14
Numero MDL MFCD00001893
InChI Key KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
IUPAC Name 2-diethoxyphosphorylacetonitrile
SMILES CCOP(=O)(CC#N)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl cyanomethylphosphonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C to 102.0°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH2CN
Indice di rifrazione 1.4312 to 1.4332
Quantità 250 g
Fieser 01,250; 02,130; 03,96; 04,150; 13,15
Gravità specifica 1.09
Peso formulazione 177.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl cyanomethylphosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.