Learn More
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Codice prodotto. 15473068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15473068 1 g 1g
15483068 5 g 5g
15493068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15473068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56568.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1559-02-0
Formula molecolare C9H14O4
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00001283
InChI Key KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
IUPAC Name diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Densità 1.055
Punti di ebollizione 94°C to 96°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 1 g
Beilstein 2049509
Peso formulazione 186.21
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate