Learn More
Diethyl diallylmalonate, 97+%
Codice prodotto. 11469693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469693 10 g 10g
11479693 50 g 50g
11489693 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469693 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12460.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke?s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl diallylmalonate is the starting material for enantioselective synthesis of carbocyclic nucleoside analogues. It is also used as Low catalyst loading in ring-closing metathesis reaction. Cationic nickel (with monodentate phosphoramidites and Wilke′s azaphospholene as ligands) catalyzed cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate has been reported.
Solubility
Sparingly Soluble in water. (0.72 g/L) (25°C)
Notes
Store under cool dry place. Ensure good ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3195-24-2
Formula molecolare C13H20O4
Molecular Weight (g/mol) 240.299
Numero MDL MFCD00009126
InChI Key LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
IUPAC Name diethyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl diallylmalonate
Densità 0.993
Punti di ebollizione 242°C to 244°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 10 g
Beilstein 1790529
Sinonimo diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Peso formulazione 240.3
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl diallylmalonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl diallylmalonate