Learn More
Diethyl Diallylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30379361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379361 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379361 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44419050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Formula molecolare C13H20O4
Quantità 50 g
Sinonimo di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
InChI Formula InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 240.3
Peso formulazione 240.1362