Learn More
Diethyl Diallylmalonate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Diethyl Diallylmalonate |
| CAS | 3195-24-2 |
| Molecular Formula | C13H20O4 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight | 240.1362 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?