Learn More
Diethyl Disulfide, TRC
Codice prodotto. 30379762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379762 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379762 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444315100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl disulfide
CAS 110-81-6
Formula molecolare C4 H10 S2
Quantità 100 g
Sinonimo Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839
InChI Formula InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCSSCC
IUPAC Name (ethyldisulfanyl)ethane
Molecular Weight (g/mol) 122.2522
Peso formulazione 122.0224