Learn More
Solstice Diethyl Ether
Descrizione
- ACS general use solvents.
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl ether |
| pH | Not applicable |
| Punto di fusione | -116°C (1.013 hPa) |
| CAS | 60-29-7 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | ≤100.00% |
| Densità | 0.71 g/cm3 (20°C) |
| Quantità | 7 L |
| Punto d'infiammabilità | -45°C (1.013 hPa) |
| Imballaggio | Returnable Stainless Steel Can |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethyl ether
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.