Learn More
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, package of 4x25ML bottles
Code produit 12347103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conditionnement
12347103 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12347103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448421000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Afficher toutes les promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
CAS 60-29-7
Colore Colorless
Densità 0.7140g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −45°C
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.714
Formula molecolare C4H10O
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero MDL MFCD00011646
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Punti di ebollizione 34.6°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.