Learn More
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl ether |
| Punto di fusione | -116.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7140g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | −45°C |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3510 to 1.3530 |
| Note sul grado di purezza | Water <50ppm |
| Residuo dopo l'evaporazione | 0.001 % max. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl ether
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 1
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.