Learn More
Diethyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT
Codice prodotto. 10072420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072420 5 L Metal Drum 5L
10522971 1 L Bottiglia in vetro 1L
10761584 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10072420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    165.00€ / 5L
    Risparmia 16.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
Nota nome Stabilized with BHT
Acidità 2mg/100g max.
Densità 0.7140g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.714
Formula lineare (CH3CH2)2O
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Acqua 0.1% max. (Coulometric)
Punti di ebollizione 34.6°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether