Learn More
Diethyl ether, 99+%, pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212669
43.46 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
33.66 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
ethoxyethane
CCOCC
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
ethoxyethane
CCOCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
Densità 0.7140g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002 % max.
Gravità specifica 0.714
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero UN 1155
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Acqua 0.2% Max. (Coulometric)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.