Learn More
Diethyl ether, anhydrous, ACS, 99% min, stab. with BHT
Codice prodotto. 11327208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
3000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11327208 50 g 50g
11347208 500 g 500g
11337208 6 x 500 g 3000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11327208 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016767.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Solvent for U.V. spectrophotometric and it is also important as solvent in production of cellulose plastics such as cellulose acetate. It is also common solvent for Grignard reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Ether
Punto di fusione 116°C
Nota nome For ACS analysis
Densità 0.713
Quantità 50 g
Punto d'infiammabilità -45°C (-49°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3525
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Formula lineare (C2H5)2O
Numero UN UN1155
Indice di Merck 14,3806
Punti di ebollizione 34.6°C
Informazioni di solubilità Immiscible with water,miscible with alcohol.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≤99%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether, anhydrous, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether