Descrizione
- Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl ether |
| Punto di fusione | -116.3°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.71g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 1.7 - 48 Vol % |
| Punto d'infiammabilità | −40°C |
| Punto di combustione | 170°C |
| Odore | Sweetish |
| Imballaggio | SAFET |
| Vedi altri risultati |