Learn More
Diethyl Ether, Anhydrous, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
SAFET
Descrizione
- Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethyl ether |
Punto di fusione | -116.3°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.71g/cm3 at 20°C |
Punti di ebollizione | 35°C |
Quantità | 5 L |
Limite di esplosione | 1.7 - 48 Vol % |
Punto d'infiammabilità | −40°C |
Punto di combustione | 170°C |
Odore | Sweetish |