Learn More
Diethyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11389731 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11389731 5 L Aluminum Can 5L
10560721 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500mL
10396080 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10131520 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11389731 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/2400/MS21
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifications
Punto di fusione -116°C
Colore Colorless
Quantità 5 L
Imballaggio Aluminum Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 587mbar at 20°C
Numero MDL 11646
Viscosità 0.2448cp at 20°C
Punti di ebollizione 34.6°C
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.