Learn More
Diethyl Ether, for HPLC, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical™
Product Code. 10407830 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Unit Size:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10407830 1 L Amber Glass Bottle 1L
10579950 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10050100 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10407830 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/2506/15
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifications
Punto di fusione -116°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 587mbar at 20°C
Viscosità 0.2448cp at 20°C
Punti di ebollizione 34.6°C
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.