Learn More
Diethyl Ether, for HPLC, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Specifications
Punto di fusione | -116°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 34.6°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Pressione del vapore | 587mbar at 20°C |
Viscosità | 0.2448cp at 20°C |
Peso formulazione | 74.12g/mol |