Learn More
Diethyl Ether, puriss., ≥99.5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15672460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672460 4 x 5 L Aluminum Bottle pezzi 4
15632460 2.5 L Aluminum Bottle 2.50L
15602470 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15662460 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15672460 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 240044X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    1056.40€ / pezzi 4
    Risparmia 203.60€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Ether
Punto di fusione -116°C
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densità 0.706g/mL at 25°C
Quantità 4 x 5 L
Limite di esplosione 0.365
Punto d'infiammabilità −45°C (−49°F)
Punto di combustione 320°F
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero UN UN1155
Beilstein 1696894
Punti di ebollizione 34.6°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.