Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, stab. with copper
Codice prodotto. 15498575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
2500 mL
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
1L
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498575 4 x 1 L 1L
15478575 500 mL 500mL
15488575 1000 mL 1000mL
15468575 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15498575 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33678.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ether, Ethyl ether
IUPAC Name ethoxyethane
SMILES CCOCC
Specifica
Punto di fusione -116°C
Quantità 4 x 1 L
Punti di ebollizione 34.6°C
Percent Purity 99+%