Learn More
Diethyl Ether, technical, stabilized
Codice prodotto. 13447576 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Metal Drum
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13447576 5 L Metal Drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13447576 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    120.00€ / 5L
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
CAS 60-29-7
Densità 0.7140g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Metal Drum
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Gravità specifica 0.714
Formula molecolare C4H10O
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero MDL MFCD00011646
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15,3861
Punti di ebollizione 34.6°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid,miscible with lower aliphatic alcohols,benzene,,chloroform,petroleum ether and many oils
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Peso formulazione 74.12
Grado Caratteristiche